Få mere at vide
NS309, MedChemExpress
Beskrivelse
NS309 is a potent and selective activator of the Ca2+-activated SK/IK potassium channels, but displays no activity at BK channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS309 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 18711-16-5 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H4Cl2N2O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (432.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2Cl)/C1=N/O |
| Vis mere |