Få mere at vide
Isofield™ NS300 ikke-sterile nitril renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178849
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 30178849
Brand: Isofield™ 20130S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Isofield NS300 ikke-steril nitrilhandske er ideel til ISO Klasse 4 renrum og derover. Tredobbelt vasket i deioniseret vand, den ultra-rene NS300 er acceleratorfri, har lavt endotoksin og er glat nok til dobbelt påføring, samtidig med at den tilbyder en tekstureret håndflade og fingre for ekstra greb.
  • Ikke-steril nitril Renrumshandsker
  • 300 mm (12 tommer) håndledslængde
  • Gratis accelerator
  • Ambidekstrøs
  • Hvid farve
  • Teksturerede fingre
  • Perlemanchet
  • Lave endotoksinniveauer
  • IPA-resistente blækposer
  • Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
  • Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2 )< 900
  • Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
  • COA, COC Tilgængelig til download online
  • Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
  • Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
  • Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
  • Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
  • Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viral penetration EN 16604:2004
  • Endotoksintest EN 455-3
  • EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
  • UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,51 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.14 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 5,11 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 2,75 mio
Tykkelse (metrisk) 0.07 mm
Emballagetype Renrum i sække