missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NS1652, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097224
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16450559

Brand: Medchem Express HY100244

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.

NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NS1652
Fysisk form Solid
CAS 1566-81-0
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11F3N2O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 324.25
Formel vægt 324.25
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.