Få mere at vide
NS1652, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16450559 1 mg 1mg
16425617 5 mg -
16402878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16450559 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100244
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NS1652
Fysisk form Solid
CAS 1566-81-0
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11F3N2O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (15.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 324.25
Formel vægt 324.25
Procent renhed 99.89%