Få mere at vide
NS1643, MedChemExpress
Beskrivelse
NS1643 is a partial agonist of human ether-a-go-go-related gene (hERG) K(+) channels with an EC50 of 10.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS1643 |
| CAS | 448895-37-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H10F6N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.99 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=C(O)C=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(O)C=CC(C(F)(F)F)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.24 |
| Formel vægt | 380.24 |
| Vis mere |