missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NS-638, MedChemExpress
Beskrivelse
NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS-638 |
| CAS | 150493-34-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H11ClF3N3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.38 mM) |
| SMIL | NC1=NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1CC3=CC=C(Cl)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.72 |
| Formel vægt | 325.72 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?