missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NS-398, TRC

Artikelnummer. 30417335
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN90056510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale NS-398
CAS 123653-11-2
Molekylær formel C13H18N2O5S
Mængde 10 mg
Synonym Taisho NS 398, N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
SMIL O=S(NC1=C(OC2CCCCC2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(C)=O
IUPAC navn N-(2-cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 314.36
Formel vægt 314.0936
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.