missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ NS 398
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18035662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18035662 50 mg
18718126 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18035662 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0942/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor

NS 398 is a selective cyclooxygenase-2 inhibitor (IC50 values are 3.8 and > 100 μM for COX-2 and COX-1 respectively). Induces apoptosis in colorectal tumor cells and elevates COX-2 protein expression in vitro. Orally active and non-ulcerogenic analgesic and anti-inflammatory in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl]methanesulfonamide
CAS 123653-11-2
Analyseprocentområde >99%
Mængde 50 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C13H18N2O5S
Formel vægt Observed MW: 314.36

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.