missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 3861
Beskrivelse
NS 3861 is a α3β2 full agonist (EC50 = 1.6 μM). Also α3β4 partial agonist (EC50 = 1 μM). Exhibits minimal activity at α4β2 and α4β4. Displays high affinity for α3β4, α4β4, α3β2 and α4β2 (Ki values are 0.62, 7.8, 25 and 55 nM respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3-Bromo-2-thienyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene fumarate |
| CAS | 216853-60-0 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Additional Nicotinic Receptor Agonists |
| Molekylær formel | C12H14BrNS.C4H4O4 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?