Få mere at vide
NS 3763, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-dibenzamidobenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| CAS | 70553-45-6 |
| Molekylær formel | C22 H16 N2 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NS 3763 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16N2O6/c25-19(13-7-3-1-4-8-13)23-17-12-18(16(22(29)30)11-15(17)21(27)28)24-20(26)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)(H,29,30) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(NC(=O)c2ccccc2)cc1NC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4,6-dibenzamidobenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.372 |
| Formel vægt | 404.101 |