Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 309
Beskrivelse
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS 309 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 231.04 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.032 |