Få mere at vide
NS-2028, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS-2028 |
| CAS | 204326-43-2 |
| Molekylær formel | C9 H5 Br N2 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8-Bromo-1H,4H-[1,2,4]oxadiazolo[3,4-c][1,4]benzoxazin-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrN2O3/c10-5-1-2-7-6(3-5)12-8(4-14-7)11-15-9(12)13/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Brc1ccc2OCC3=NOC(=O)N3c2c1 |
| IUPAC navn | 8-bromo-4H-[1,2,4]oxadiazolo[3,4-c][1,4]benzoxazin-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.05 |
| Formel vægt | 267.9484 |