Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 2028
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014772
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18014772 10 mg
18025802 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18014772 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4517/10
Potent soluble guanylyl cyclase (sGC) inhibitor
Potent soluble guanylyl cyclase (sGC) inhibitor (Ki = 8 nM). Blocks sGC activity in murine cerebellum induced by S-nitroso-glutathione and NMDA (IC50 values are 17 and 20 nM respectively). Inhibits VEGF-induced cGMP accumulation; abolishes VEGF-induced migration in postcapillary venular endothelial cells (CVEC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 204326-43-2
Molekylær formel C9H5BrN2O3
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale NS 2028
Mængde 10 mg
Formel vægt 269.05
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 269.05
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.