missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 19504

Beskrivelse
NS 19504 is a selective activator of large-conductance Ca2+-activated potassium channels (BKCa, KCa1.1) (EC50 = 11 μM). Activates BK channels in native smooth muscle cells from guinea pig bladder and reduces spontaneous phasic contractions in bladder strips ex vivo. Displays no effect on contractions induced by a high K+ concentration or at 65 other receptors tested, including L- and N- type Ca2+ channels, Nav, KATP and hERG channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-thiazolamine |
| CAS | 327062-46-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Ca2+-Activated Potassium Channel Activators |
| Molekylær formel | C10H9BrN2S |
| Formel vægt | 269.16 |
| Renhed | >99% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?