Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 1738
Beskrivelse
Selective positive allosteric modulator of α7 nicotinic acetylcholine receptors. Exhibits no substantial activity for α4β2, α3β3 and α1-containing receptors. Displays cognitive-enhancing properties in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS 1738 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 365.13 |
| Renhed | 98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.133 |