Få mere at vide
NS 1738, MedChemExpress
Beskrivelse
NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS 1738 |
| CAS | 501684-93-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H9Cl2F3N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NSC 213859 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.88 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Cl)NC2=CC(Cl)=CC=C2O |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.13 |
| Vis mere |