Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 1643
Beskrivelse
Human ether-a-go-go related gene (hERG) KV11.1 channel activator (EC50 = 10.5 μM). Exhibits different molecular mechanisms of action at KV11.1 (hERG1) and KV11.2 (hERG2) channels. Displays antiarrhythmic activity in vitro.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NS 1643 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 380.24 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.246 |