Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NS 1619
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18063832
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18063832 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18063832 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3804/10
Activator of BKCa (KCa1.1) channels
Large-conductance Ca2+-activated potassium (BKCa, KCa1.1) channel activator. Induces a concentration-dependent decrease in mitochondrial membrane potential (EC50 = 3.6 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NS 1619
CAS 153587-01-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C15H8F6N2O2
Formel vægt 362.23
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 362.231