Få mere at vide
ANSELL™ NRL RABS/Isolator AlphaTec™ Handsker
Artikelnummer. 31980737 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
10
Artikelnummer. Størrelse
31980737 10
1 options
Artikelnummer. 31980737 Leverandør ANSELL™ Leverandørnr. 55105100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14770.36 DKK
    11311.23 DKK / 10 par
    Spare 3459.13 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Rive- og slidbestandige sikkerhedshandsker med EN 388-certificering.
Vedvarende beskyttelse NRL RABS og isolatorhandsker er EN 388-certificerede, hvilket sikrer niveau 2 rive- og slidstyrke.
  • Forbedret holdbarhed: Tung tykkelse betyder, at de kan prale af forbedret holdbarhed, for længerevarende slid
  • Begrænsede forureningsrisici: Disse RABS-handsker er modtagelige for færre forureningsrisici og nemme at holde rene takket være deres uforede og gennemsigtige design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA 388:2016∣EN 420:2003 + A1:2009∣Kategori III
Kloreret Nej
Farve Neutral
Finger Thickness (English) 30 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.76 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 30 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.76 mm
Produkttype Isolator handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 30 mio
Tykkelse (metrisk) 0.76 mm
Portstørrelse (engelsk) 8 tommer
Portstørrelse (metrisk) 203 mm
Længde (metrisk) 813 mm