Beskrivelse
Vedvarende beskyttelse NRL RABS og isolatorhandsker er EN 388-certificerede, hvilket sikrer niveau 2 rive- og slidstyrke.
- Forbedret holdbarhed: Tung tykkelse betyder, at de kan prale af forbedret holdbarhed, for længerevarende slid
- Begrænsede forureningsrisici: Disse RABS-handsker er modtagelige for færre forureningsrisici og nemme at holde rene takket være deres uforede og gennemsigtige design
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN ISO 21420:2020∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA ISO 374-1:2016∣DA ISO 374-5:2016∣DA 388:2016∣EN 420:2003 + A1:2009∣Kategori III |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Neutral |
| Finger Thickness (English) | 30 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Palm Thickness (English) | 30 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.76 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?