Få mere at vide
Nrf2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nrf2-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1610022-76-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22ClN3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 260 mg/mL (677.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NO)C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN1CC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3 |
| Vis mere |