Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NR12S
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18759686
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18759686 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18759686 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7509/100U
Fluorogenic lipid membrane dye
NR12S is a fluorogenic lipid membrane dye that stains the outer leaflet of lipid vesicles and cells. In living cells the color emission varies with cholesterol content. Excitation maximum = 554 nm; emission maximum = 627 nm in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-((3-((9-(Diethylamino)-5-oxo-5 H-benzo[a]phenoxazin-2-yl)oxy)propyl)(dodecyl)(methyl)ammonio)propane-1-sulfonate
CAS 1221739-85-0
Mængde 100 μg
Mål Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Molekylær formel C39H57N3O6S
Renhed 0.95