Få mere at vide
NQDI-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497808
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497808 10 mg
16453767 50 mg
16430278 5 mg
16427646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497808 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19566
MedChemExpress NQDI-1 inhibits apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with a Ki of 500 nM and an IC50 of 3 μM.
NQDI-1 inhibits apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with a Ki of 500 nM and an IC50 of 3 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NQDI-1
CAS 175026-96-7
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H13NO4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=C2C3=C(NC1=O)C=CC=C3C(C4=C2C=CC=C4)=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 319.31
Formel vægt 319.31
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease