Få mere at vide
Cytiva nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Artikelnummer. 11379931 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 ml
25 ml
pH-område:
2 til 10
3 til 9
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 11379931
Brand: Cytiva 17528004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used for purification of monoclonal and polyclonal antibodies. Cytiva Lifescience™ nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media contains native protein A coupled to Sepharose 4 Fast Flow.
  • Low leakage of protein A with nearly twice total IgG binding capacity of Protein A Sepharose CL-4B
  • Used in large-scale FDA-approved processes
  • Manufactured without using animal-derived components
  • Rigidity and high degree of substitution of Sepharose 4 Fast Flow matrix facilitates speedy process of large volumes dilute cell culture fluid
  • High chemical, thermal and mechanical stability
  • Withstands high concentrations of hydrogen bond disrupting agents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet No significant change in chromatographic performance after 1 week storage using 8 M Urea, 6 M Gua-HCI, 2% Benzyl Alcohol or 20% Ethanol
Til brug med (applikation) Purification of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Both Laboratory and Process Scale
Opbevaringskrav 2°C to 8°C
Bindende Kapacitet >35 mg Human IgG/mL
Produkttype nProtein A Sepharose 4 Fast Flow Media
Flowhastighed 150 to 250 cm/Hoμr
Partikelstørrelse 90 μm
Højde (engelsk) Seng 9.84 in.
Højde (metrisk) Seng 25 cm
Maks. Tryk 100 kPa
Matrix 4% Cross-Linked Agarose
pH-område 2 til 10
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Native Protein A (S. aureus)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • nProtein A Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol