Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NPPB
Beskrivelse
Inhibits calcium-sensitive chloride currents (10 μM). Putative GPR35 agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NPPB |
| CAS | 107254-86-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C16H16N2O4 |
| Formel vægt | 300.31 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.31 |