Få mere at vide
NPPB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489776
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489776 50 mg -
16474496 100 mg -
16403238 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489776 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101012
MedChemExpress NPPB is a blocker of the outwardly rectifying chloride channel (ORCC).
NPPB is a blocker of the outwardly rectifying chloride channel (ORCC).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NPPB
Fysisk form Solid
CAS 107254-86-4
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H16N2O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (499.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1NCCCC2=CC=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 300.31
Formel vægt 300.31
Procent renhed 99.63%