Få mere at vide
NPG Glycol, TRC
Artikelnummer. 30418601
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30418601 50 g
1 options
Artikelnummer. 30418601 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN89700050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
CAS 126-30-7
Molekylær formel C5 H12 O2
Mængde 50 g
Synonym 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane, 2,2-Dimethyl-1,3-dihydroxypropane, 2,2-Dimethyl-1,3-propylene glycol, 2,2-Dimethylolpropane, 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol, 2,2-Dimethylpropanediol monoacrylate monomethacrylate, 2,2-Dimethyltrimethylene glycol, Dimethylolpropane, Hydroxypivalyl alcohol, NSC 55836, NSC 6366, Neopentanediol, Neopentyl glycol, Neopentylene glycol, Nexcoat 600
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
SMIL CC(C)(CO)CO
IUPAC navn 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 104.148
Formel vægt 104.0837