Få mere at vide
NPG Glycol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol D6 (2,2-Dimethyl D6) |
| CAS | 14671-00-2 |
| Molekylær formel | C5 D6 H6 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol D6 (2,2-Dimethyl D6), 2,2-Di(methyl-d3)-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(CO)(CO)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,2-bis(trideuteriomethyl)propane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.185 |
| Formel vægt | 110.121 |