Få mere at vide
Melford NPG [4-nitrophenyl-β -glucuronid
Artikelnummer. 30018553
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 30018553
Brand: Melford N120300.25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spektrofotometrisk substrat til påvisning af BD-Glucuronidase.
Spektrofotometrisk substrat til påvisning af BD-Glucuronidase.