Få mere at vide
NPEC-caged-noradrenalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NPEC-caged-noradrenalin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N2O7/c1-10(12-4-2-3-5-13(12)19(24)25)26-17(23)18-9-16(22)11-6-7-14(20)15(21)8-11/h2-8,10,16,20-22H,9H2,1H3,(H,18,23)/t10?,16-/m0/s1 |
| Formel vægt | 362.1114 |
| Procent renhed | >95% |