Få mere at vide
Novus Biologicals™ NPAS2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18300499 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18300499 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18300499 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00004862T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål NPAS2
Synonym Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP4, BHLHE9, bHLHe9MGC71151, Class E basic helix-loop-helix protein 9, Member of PAS protein 4, member of PAS superfamily 4, MOP4PAS domain-containing protein 4, neuronal PAS domain protein 2, neuronal PAS domain-containing protein 2, Neuronal PAS2, PASD4FLJ23138
Gen symbol NPAS2