missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NP118809, MedChemExpress
Beskrivelse
NP118809 is a potent N-type calcium channel blocker, with an IC50 of 0.11 μM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NP118809 |
| CAS | 41332-24-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H32N2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 39-1B4 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (108.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)N3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 460.61 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?