Få mere at vide
Thermo Scientific™ NP-40 lyseringsbuffer med glycerol (2X)
Artikelnummer. 15432969
Skift visning
Mængde:
125 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432969 250 ml 250ml
15422969 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432969 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J60143.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Hold koldt
Format Viskøs væske
Mængde 250 ml