Få mere at vide
Thermo Scientific™ NP-40 lyseringsbuffer med glycerol (2X)
Mængde:
125 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Hold koldt |
| Format | Viskøs væske |
| Mængde | 125 ml |