Få mere at vide
NP-40 lysisbuffer (2X)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Omgivende temperaturer |
| Format | Væske |
| Mængde | 250 ml |