Få mere at vide
NP-40 lysisbuffer (2X)
Artikelnummer. 15415109
Skift visning
Mængde:
125 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415109 125 ml 125ml
15425109 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62805.=E
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Format Væske
Mængde 125 ml