Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals NP-40 lyseringsbuffer
Artikelnummer. 15403489
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403489 500 ml 500ml
15493479 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403489 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60766.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.83 DKK
    752.65 DKK / 500ml
    Spare 83.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
NP40 Cell Lysis Buffer er velegnet til fremstilling af celleekstrakter, der skal analyseres ved Antibody Bead Immunoassay (Luminex ), ELISA og Western blotting. Det kan også bruges som en vaskebuffer til immunfældningsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
NP40 Cell Lysis Buffer er velegnet til fremstilling af celleekstrakter, der skal analyseres ved Antibody Bead Immunoassay (Luminex ), ELISA og Western blotting. Det kan også bruges som en vaskebuffer til immunfældningsreaktioner.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger Denne
buffer indeholder: 50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl, 1 % NP-40 og 5 mM EDTA. For at bruge, inkuber celler i 5 volumener buffer på is i 10-30 minutter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Indhold og opbevaring Hold koldt
Format Væske
Mængde 500 ml