Beskrivelse
Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution er højrenset NP-40 vaskemiddel stabiliseret og leveres som en 10% opløsning.
Thermo Scientific™ NP-40 Vaskemiddel Surfact-Amps Opløsningen er højoprenset NP-40 vaskemiddel stabiliseret og leveres som en 10% opløsning.
Dette er en brugervenlig 10 % (vægt/volumen) opløsning af oprenset NP-40 vaskemiddel til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. NP-40 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes som en komponent i cellelysebuffere eller andre opløsninger beregnet til at ekstrahere og solubilisere proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
NP-40– et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
- Molekylvægt: 617
- Detergentklasse: Ikke-ionisk
- Samlet antal: 149
- Micelle molekylvægt: 90.000
- Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, w/v)
- Skypunkt: 80 °C
- Dialyserbar: Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store between 20°C and 25°C |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Surfact-Amps |
| Reagenstype | Detergent Solution |
| Mængde | 500 mL |
| Format | HDPE Bottle |
Sikkerhed og håndtering
- NP-40 Surfact-Amps Detergent Solution
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates