Beskrivelse
Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution er højrenset NP-40 vaskemiddel, stabiliseret og leveret som en 10%-opløsning.
Thermo Scientific Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution er højrenset NP-40 vaskemiddel stabiliseret som en 10% opløsning i dit valg mellem enten 10 ml glasampuller eller to størrelser HDPE-plastikflasker.
Egenskaber ved Surfact-Amps NP-40 vaskemiddelsopløsning:
- NP-40—, et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
- Præcise, —præcise 10% detergentopløsninger i ultrarent vand
- Brugervenlige—løsninger er nemme at dosere og fortynde til brug
- Usædvanligt rene—mindre end 1,0 μeq/ml peroxider og carbonyler
- Stabil—pakket under inert nitrogengas i HDPE-flasker
Dette er en brugervenlig 10% (w/v) opløsning af renset NP-40 vaskemiddel til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder samt molekylærbiologiske teknikker. NP-40 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-surfaktant, der oftest anvendes som komponent i cellelysebuffere eller andre opløsninger, der har til formål at udtrække og opløse proteiner. Surfact-Amps Detergent Solutions (10% w/v) giver enestående renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til rene vaskemidler, som er ekstremt viskøse, Surfact-Amps er 10% opløsninger nemme at pipettere og dosere præcist. Overfladeaktive opløsninger forberedes omhyggeligt og pakkes under nitrogen i glasampuller eller ikke-udvaskende HDPE-flasker, hvilket sikrer deres stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Egenskaber ved NP-40 vaskemiddel:
- Molekylvægt: 617 g
- Detergentklasse: Ikke-ionisk
- Samlingsnummer: 149
- Micelle Molekylvægt: 90.000 g
- Kritisk Micellekoncentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, w/v)
- Cloud Point: 80 °C
- Dialyserbar: Nej
Specifikationer for NP-40 Surfact-Amps vaskemiddelsopløsning:
- Visuelt: Klar, farveløs opløsning, fri for partikler.
- Koncentration: 10,0 ±1,0%
- Oxidanter: ≤1,0 μeq/ml
- Carbonyler: ≤1,0 μeq/ml
- Ophængte faste stoffer: Tilstedeværende rester må ikke overstige restreferencen.
Relaterede produkter
- Surfact-Amps™ Vaskemiddelprøvetager (Kat. Nr. 28340)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Detergent |
| Indhold og opbevaring | Opbevares mellem 20 °C og 25 °C |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Surfact-Amps |
| Reagenstype | Detergentopløsning |
| Mængde | 50 mL |
| Format | HDPE flaske |
Sikkerhed og håndtering
- NP-40 surfact-AMPS detergent solution, 10%, 50ml
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: nonidet P-40