Få mere at vide
Thermo Scientific™ NP-40 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 11596671 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11596671 6 x 10 mL -
13434269 50 mL 50ml
13444269 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11596671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28324
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution er højrenset NP-40 vaskemiddel, stabiliseret og leveret som en 10%-opløsning.
Thermo Scientific Surfact-Amps NP-40 Detergent Solution er højrenset NP-40 vaskemiddel stabiliseret som en 10% opløsning i dit valg mellem enten 10 ml glasampuller eller to størrelser HDPE-plastikflasker.
Egenskaber ved Surfact-Amps NP-40 vaskemiddelsopløsning:
  • NP-40—, et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
  • Præcise, —præcise 10% detergentopløsninger i ultrarent vand
  • Brugervenlige—løsninger er nemme at dosere og fortynde til brug
  • Usædvanligt rene—mindre end 1,0 μeq/ml peroxider og carbonyler
  • Stabil—pakket under inert nitrogengas i HDPE-flasker
Dette er en brugervenlig 10% (w/v) opløsning af renset NP-40 vaskemiddel til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder samt molekylærbiologiske teknikker. NP-40 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-surfaktant, der oftest anvendes som komponent i cellelysebuffere eller andre opløsninger, der har til formål at udtrække og opløse proteiner. Surfact-Amps Detergent Solutions (10% w/v) giver enestående renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til rene vaskemidler, som er ekstremt viskøse, Surfact-Amps er 10% opløsninger nemme at pipettere og dosere præcist. Overfladeaktive opløsninger forberedes omhyggeligt og pakkes under nitrogen i glasampuller eller ikke-udvaskende HDPE-flasker, hvilket sikrer deres stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Egenskaber ved NP-40 vaskemiddel:
  • Molekylvægt: 617 g
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Samlingsnummer: 149
  • Micelle Molekylvægt: 90.000 g
  • Kritisk Micellekoncentration (CMC): 0,29 mM (0,0179 %, w/v)
  • Cloud Point: 80 °C
  • Dialyserbar: Nej
Specifikationer for NP-40 Surfact-Amps vaskemiddelsopløsning:
  • Visuelt: Klar, farveløs opløsning, fri for partikler.
  • Koncentration: 10,0 ±1,0%
  • Oxidanter: ≤1,0 μeq/ml
  • Carbonyler: ≤1,0 μeq/ml
  • Ophængte faste stoffer: Tilstedeværende rester må ikke overstige restreferencen.
Relaterede produkter
  • Surfact-Amps™ Vaskemiddelprøvetager (Kat. Nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted mellem følgende temperaturer: 20 C °til 25 °C.
Form Væske
Produktlinje Surfact-Amps
Reagenstype Detergentopløsning
Mængde 6 x 10 mL
Format Ampul af glas
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Surfact-Amps NP-40
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates