Beskrivelse
- Til brug med laboratorievaskere med dørpulverdispensering
- Til brug med injektormoduler til at skylle pulverrester ud fra dørdispenseren
Tekniske data
Tekniske data
| Dybde (metrisk) | 15 mm |
| Højde (metrisk) | 187 mm |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |