Få mere at vide
Noxiptillin Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050186
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30050186 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30050186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3163.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Noxiptillin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Noxiptillin Hydrochloride
CAS 4985-15-3
Analyt- eller komponentnavne Noxiptillin Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, monohydrochloride (9CI), Agedal, BAY 1521, CD 37B, Nogedal, Noxiptilin hydrochloride, Noxiptiline hydrochloride, O-(2-Dimethylaminoethyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one oxime hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c1-21(2)13-14-22-20-19-17-9-5-3-7-15(17)11-12-16-8-4-6-10-18(16)19;/h3-10H,11-14H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCON=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 2-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylideneamino)oxy-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.85
Mængde 50 mg
Formel vægt 330.1499 g/mol