Få mere at vide
Noxiptillin Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Noxiptillin Hydrochloride |
| CAS | 4985-15-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Noxiptillin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H22 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, monohydrochloride (9CI), Agedal, BAY 1521, CD 37B, Nogedal, Noxiptilin hydrochloride, Noxiptiline hydrochloride, O-(2-Dimethylaminoethyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one oxime hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c1-21(2)13-14-22-20-19-17-9-5-3-7-15(17)11-12-16-8-4-6-10-18(16)19;/h3-10H,11-14H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CN(C)CCON=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Vis mere |