missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
The Renin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC28382 and based on accession number NM_537. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | RIPA buffer |
| Renhed | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens renin (REN), mRNA. |
| Indhold og opbevaring | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cardiovascular Biology, metabolism |
| Mål | Renin |
| Synonym | angiotensin-forming enzyme, Angiotensinogenase, EC 3.4.23, EC 3.4.23.15, FLJ10761, HNFJ2, Prorenin, renin, renin precursor, renal |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?