Få mere at vide
Novus Biologicals™ QuikChIP Kit (ChIP)
Artikelnummer. 18757753 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. 18757753
Brand: Novus Biologicals™ NBP229902
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications: Chromatin Immunoprecipitation, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Mængde 1 Kit
Mål QuikChIP
Sættets indhold Wash Buffer A- 25mL, Wash Buffer B-25mL, Wash Buffer C- 25mL, Wash Buffer D- 50mL, SDS Lysis Buffer-15mL, 10X Glycine- 25mL, 10X PBS-55mL, ChIP Dilution Buffer- 50mL, Salmon Sperm DNA/ Protein A/G Agarose- 2 x 1.75mL, RNAse-10 mg/ml 60μL, 100X PMSF-0.75mL, 100X PIC-0.75mL, Proteinase K (10 mg/ml)-60μL, 20% SDS-625μL, 1M NaHCO3-1.25mL, 0.5M EDTA-250μL, 5M NaCl -500μL, 1M Tris-HCl- pH 6.5-500μL
Til brug med (applikation) Chromatin Immunoprecipitation
Produkttype Kit (ChIP)