missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-155 of Human ZNHIT3 The Recombinant Human ZNHIT3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human ZNHIT3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_004764 |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.4M UREA |
| Gen-id (Entrez) | 9326 |
| Molekylvægt (g/mol) | 20kDa |
| Navn | ZNHIT3 Protein |
| Oprensningsmetode | SDS-PAGE |
| Mængde | 0.1 mg |
| Kilde | E. Coli |
| Immunogen | ZNHIT3, 1-155aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASLKCS TVVCVICLEK PKYRCPACRV PYCSVVCFRK HKEQCNPETR PVEKKIRSAL PTKTVKPVEN KDDDDSIADF LNSDEEEDRV SLQNLKNLGE SATLRSLLLN PHLRQLMVNL DQGEDKAKLM RAYMQEPLFV EFADCCLGIV EPSQNEES |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?