missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Human OAZ1 His Protein
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.05 mg
Beskrivelse
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-228 of Human OAZ1 The Recombinant Human OAZ1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human OAZ1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_004143 |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, SDS-PAGE, Western Blot |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT |
| Gen-id (Entrez) | 4946 |
| Molekylvægt (g/mol) | 27.8kDa |
| Navn | OAZ1 Protein |
| Oprensningsmetode | SDS-PAGE |
| Mængde | 0.05 mg |
| Kilde | E. Coli |
| Immunogen | OAZ1, 1-228aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVKSSLQ RILNSHCFAR EKEGDKPSAT IHASRTMPLL SLHSRGGSSS ESSRVSLHCC SNPGPGPRWC SDAPHPPLKI PGGRGNSQRD HNLSANLFYS DDRLNVTEEL TSNDKTRILN VQSRLTDAKR INWRTVLSGG SLYIEIPGGA LPEGSKDSFA VLLEFAEEQL RADHVFICFH KNREDRAALL RTFSFLGFEI VRPGHPLVPK RPDACFMAYT FERESSGEEE E |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion