missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-176 of Human Nociceptin The Recombinant Human Nociceptin Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Nociceptin Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_006219 |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA, 10% glycerol |
| Gen-id (Entrez) | 5368 |
| Molekylvægt (g/mol) | 20.6kDa |
| Navn | Nociceptin Protein |
| Oprensningsmetode | SDS-PAGE |
| Mængde | 0.1 mg |
| Kilde | E. Coli |
| Immunogen | PNOC, 20-176aa, Human His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSCQRDCL TCQEKLHPAL DSFDLEVCIL ECEEKVFPSP LWTPCTKVMA RSSWQLSPAA PEHVAAALYQ PRASEMQHLR RMPRVRSLFQ EQEEPEPGME EAGEMEQKQL QKRFGGFTGA RKSARKLANQ KRFSEFMRQY LVLSMQSSQR RRTLHQNGNV |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?