missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ Recombinant Human MRPS25 His Protein

Artikelnummer. 18100492 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18100492 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18100492 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP223243

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-173 of Human MRPS25 The Recombinant Human MRPS25 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MRPS25 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Adgangsnummer NP_071942
Koncentration 0.5 mg/ml
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Formulering 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.4M UREA
Gen-id (Entrez) 64432
Molekylvægt (g/mol) 22.5kDa
Navn MRPS25 Protein
Oprensningsmetode SDS-PAGE
Mængde 0.1 mg
Kilde E. Coli
Immunogen MRPS25, 1-173aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPMKGRF PIRRTLQYLS QGNVVFKDSV KVMTVNYNTH GELGEGARKF VFFNIPQIQY KNPWVQIMMF KNMTPSPFLR FYLDSGEQVL VDVETKSNKE IMEHIRKILG KNEETLREEE EEKKQLSHPA NFGPRKYCLR ECICEVEGQV PCPSLVPLPK EMRGKYKAAL KADAQD
Opbevaringskrav −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Regulatorisk status RUO
Konjugeret Unconjugated
Arter Human
Rekombinant Recombinant
Forskningskategori DNA replication Transcription Translation and Splicing
Renhed eller kvalitetsklasse >85%, by SDS-PAGE
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.