missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Human Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 His Protein
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
A denatured recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 34-359 of Human Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 The Recombinant Human Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_060283 |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA, 20% glycerol |
| Gen-id (Entrez) | 54928 |
| Molekylvægt (g/mol) | 37.6kDa |
| Navn | Inositol Monophosphatase 3/IMPAD1 Protein |
| Oprensningsmetode | SDS-PAGE |
| Mængde | 0.1 mg |
| Kilde | E. Coli |
| Immunogen | IMPAD1, 34-359aa, Human, His tag, E.coli MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGRFSLFG LGGEPGGGAA GPAAAADGGT VDLREMLAVS VLAAVRGGDE VRRVRESNVL HEKSKGKTRE GAEDKMTSGD VLSNRKMFYL LKTAFPSVQI NTEEHVDAAD QEVILWDHKI PEDILKEVTT PKEVPAESVT VWIDPLDATQ EYTEDLRKYV TTMVCVAVNG KPMLGVIHKP FSEYTAWAMV DGGSNVKARS SYNEKTPRIV VSRSHSGMVK QVALQTFGNQ TTIIPAGGAG YKVLALLDVP DKSQEKADLY IHVTYIKKWD ICAGNAILKA LGGHMTTLSG EEISYTGSDG IEGGLLASIR MNHQALVRKL PDLEKTGHK |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?